Merck
588296
Sigma-Aldrich
1-溴癸烷-10,10,10-d3
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
癸基溴-10,10,10-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CH2)8CH2Br
分子量:
224.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
bp
238 °C (lit.)
密度
1.080 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
MYMSJFSOOQERIO-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)