化驗
97%
mp
76-80 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-7-4-5-11-9(7)6-8/h2-6,11H,1H3
InChI 密鑰
AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N
應用
反应物用于制备:
色氨酸双加氧酶抑制剂吡啶基-乙烯基-吲哚作为潜在的抗癌免疫调节剂
肉毒杆菌神经毒素抑制剂
ITK 抑制剂
抗细菌剂
CB2 大麻素受体配体
丙型肝炎病毒 NS5B 聚合酶抑制剂
具有组胺 H1 阻断活性的抑制剂
色氨酸双加氧酶抑制剂吡啶基-乙烯基-吲哚作为潜在的抗癌免疫调节剂
肉毒杆菌神经毒素抑制剂
ITK 抑制剂
抗细菌剂
CB2 大麻素受体配体
丙型肝炎病毒 NS5B 聚合酶抑制剂
具有组胺 H1 阻断活性的抑制剂
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Applied biochemistry and biotechnology, 181(4), 1590-1610 (2016-11-11)
The enantioselective epoxidation of styrene and related compounds by two-component styrene monooxygenases (SMOs) has targeted these enzymes for development as biocatalysts. In the present work, we prepare genetically engineered fusion proteins that join the C-terminus of the epoxidase (StyA) to