Merck
561835
Sigma-Aldrich
5-氮杂苯并咪唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N3
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES 字串
c1cc2[nH]cnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
應用
5-Azabenzimidazole may be used in the preparation of ZIF-22 membrane (ZIF- Zeolitic imidazolate frameworks).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Molecular-sieve membrane with hydrogen permselectivity: ZIF-22 in LTA topology prepared with 3-aminopropyltriethoxysilane as covalent linker
Huang A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(29), 5078-5081 (2010)
Zeolite A imidazolate frameworks
Hayashi H, et al.
Nature Materials, 6(7), 501-506 (2007)