Merck
570117
Sigma-Aldrich
L-正缬氨酸-1-13C
99 atom % 13C
别名:
S-(+)-2-氨基戊酸-羧基-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)2CH(NH2)13CO2H
分子量:
118.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
InChI 密鑰
SNDPXSYFESPGGJ-TXZHAAMZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)