561061
4-(N,N-二甲基)苯胺溴化镁 溶液
0.5 M in THF
别名:
4-(Dimethylamino)phenylmagnesium bromide, 4-N,N-Dimethylaminophenylmagnesium bromide, Bromo(4-(dimethylamino)phenyl)magnesium, Bromo[4-(dimethylamino)phenyl]magnesium
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NC6H4MgBr
CAS号:
分子量:
224.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.951 g/mL at 25 °C
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H10N.BrH.Mg/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
OWWWKAXERYRWAU-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
561061-50ML | 4061838135865 |