Merck
442194
Sigma-Aldrich
3-甲氧基苯基溴化镁 溶液
1.0 M in THF
别名:
(m-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 3-Anisylmagnesium bromide, m-Anisylmagnesium bromide, Bromo(3-methoxyphenyl)magnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4MgBr
CAS号:
分子量:
211.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)