Merck
470260
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苯基溴化镁 溶液
0.5 M in THF
别名:
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 4-Anisylmagnesium bromide, p-Methoxyphenylmagnesium bromide, Bromo(4-methoxyphenyl)magnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4MgBr
CAS号:
分子量:
211.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
濃度
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.955 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
應用
4-甲氧基苯基溴化镁是一种通用的格氏试剂,可用于:
  • 卟啉去炔化和用镁取代金属中心。
  • 合成微管蛋白聚合抑制剂 2-氨基-3,4,5-三甲氧基二苯甲酮。
  • (−)-centrolobine 的全合成。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F
閃點(°C)
-20 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
2?Amino?3, 4, 5?Trimethoxybenzophenones as Potent Tubulin Polymerization Inhibitors.
Chuang H Y, et al.
ChemMedChem, 6(3), 450-456 (2011)
Demetalation of Metal Porphyrins via Magnesium Porphyrins by Reaction with Grignard Reagents.
Murakami K, et al.
Chemistry?A European Journal, 19(28), 9123-9126 (2013)
Two successive one-pot reactions leading to the expeditious synthesis of (−)-centrolobine.
Boulard L, et al.
Tetrahedron Letters, 45(35), 6603-6605 (2004)