主要文件
8.18506
Sigma-Aldrich
Magnesium
powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis
别名:
Magnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141502
酶委員會索引編號:
231-104-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.00013 hPa ( 325 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI 密鑰
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (on Mg): ≥ 97.0 %
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8