Merck
GF04833738
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
别名:
MG006011
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
化驗
≥99.8%
形狀
powder
自燃溫度
950 °F
製造商/商標名
Goodfellow 048-337-38
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
250 μm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)