Merck
543152
Sigma-Aldrich
4-二乙氨基-2-丁炔-1-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
CAS号:
分子量:
141.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES 字串
CCN(CC)CC#CCO
InChI
1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol may be used to synthesize 2,3-butadien-1-ol.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Claisen Rearrangements with Mesityl Oxide Dimethyl Ketal. Synthesis of Ipsdienone, E-and Z-Ocimenone, 2, 6?Dimethyl
Baeckstrom P, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 41, 442-447 (1987)