Merck
D59607
Sigma-Aldrich
1,4-二氯-2-丁炔
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2C≡CCH2Cl
CAS号:
分子量:
122.98
Beilstein:
635740
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165-168 °C (lit.)
密度
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
InChI 密鑰
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)