Merck
527068
Sigma-Aldrich
(4-碘苯基)二苯基锍三氟甲基磺酸盐
别名:
(4-碘苯基)二苯基锍三氟甲磺酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H14F3IO3S2
分子量:
538.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
mp
155-160 °C (lit.)
λmax
262 nm
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Ic1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14IS.CHF3O3S/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-14H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
WHQDLCHSPLKATA-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)