About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H19F3O4S2
CAS号:
分子量:
504.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
mp
90-94 °C (lit.)
λmax
256 nm
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19OS.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DFSWKIGXUOJVAC-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
526975-1G-A | 4061826706015 |
526975-5G-A |