About This Item
线性分子式:
CF3(CF2)3SO3S(C6H5)3
CAS号:
分子量:
562.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等級
electronic grade
品質等級
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99%
mp
84-88 °C (lit.)
溶解度
PGMEA: ~50%
γ-butyrolactone: ~65%
ethyl lactate: ~65%
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.C4HF9O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h1-15H;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VLLPVDKADBYKLM-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3