等級
electronic grade
品質等級
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99% trace metals basis
mp
162-166 °C (lit.)
溶解度
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3