Merck
492205
Sigma-Aldrich
乙酰氨基丙二酸二乙酯-15N
98 atom % 15N
别名:
1,3-Diethyl 2-(acetylamino-15N)propanedioate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO15NHCH(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
218.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCOC(=O)C([15NH]C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i10+1
InChI 密鑰
ISOLMABRZPQKOV-DETAZLGJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)