Merck
491071
Sigma-Aldrich
3,3′-(1,3-亚苯基双氧)二苯胺-15N2
98 atom % 15N
别名:
1,3-双(3-氨基-15N-苯氧基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(OC6H415NH2)2
分子量:
294.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
mp
107-109 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2]c1cccc(Oc2cccc(Oc3cccc([15NH2])c3)c2)c1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-1-6-15(10-13)21-17-8-3-9-18(12-17)22-16-7-2-5-14(20)11-16/h1-12H,19-20H2/i19+1,20+1
InChI 密鑰
DKKYOQYISDAQER-QTKWTTPSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)