Merck
450677
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-4-异丙基-5,5-二甲基-2-噁唑烷酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO2
分子量:
157.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −47°, c = 1 in H2O
mp
86-87 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
QICFUFOXXNIZFF-LURJTMIESA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)