Merck
458937
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Boc-2,2-二甲基-4-噁唑啉羧酸甲酯
98%
别名:
(R)-(+)-3-(叔丁氧羰基)-2,2-二甲基-4-噁唑啉羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21NO5
CAS号:
分子量:
259.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +54°, c = 1.3 in chloroform
光學純度
ee: 99% (HPLC)
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
89 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES 字串
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
ZNBUXTFASGDVCL-MRVPVSSYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)