About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH2Br)CO2CH2CH3
CAS号:
分子量:
193.04
Beilstein:
970108
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
化驗
98%
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
38 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]\C([H])=C(\CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-溴甲基丙烯酸乙酯是烯丙基烷基化试剂。
應用
它可用作各种有机金属化合物的亲电子试剂。该化合物的有机金属衍生物可用于合成α-亚甲基内酯和内酰胺。此外,它还可用于官能化丙烯酸单体的聚合。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Ethyl 2?(Bromomethyl) acrylate.
Villieras J, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (1988)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
L167967-1EA | |
425222-5G | 4061837406768 |
425222-1G | 4061837406751 |