Merck
734462
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
contains ≤0.5% BHT as inhibitor, 95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7ClO2
CAS号:
分子量:
134.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
包含
≤0.5% BHT as inhibitor
折射率
n20/D 1.455
密度
1.150 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
InChI 密鑰
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.0 °F
閃點(°C)
62.77 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)