Merck
734349
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
contain inhibitor
别名:
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O3
CAS号:
分子量:
116.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
品質等級
形狀
liquid
包含
~1% MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.456
密度
1.129 g/mL at 25 °C
官能基
ester
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
InChI 密鑰
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.1 °F
閃點(°C)
90.6 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)