化驗
95%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
InChI 密鑰
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F - closed cup
閃點(°C)
87.78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter