About This Item
线性分子式:
CH2(C6H4NH2)2
CAS号:
分子量:
198.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
化驗
97%
mp
81-84 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2
InChI 密鑰
CKOFBUUFHALZGK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3