Merck
404713
Sigma-Aldrich
氯二异丁基十八烷基硅烷
technical grade, 85%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
分子量:
431.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
85%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
InChI 密鑰
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
其他說明
残留物为十八烷
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter