Merck
302449
Sigma-Aldrich
氯(二甲基)己基硅烷
95%
别名:
TDSCl, 二甲基-(2,3-二甲基-2-丁基)氯硅烷, 二甲基乙基氯硅烷, 二甲基乙基甲硅烷基氯, 二甲基二甲基氯硅烷, 氯二甲基(1,1,2-三甲基丙基)硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHC(CH3)2Si(CH3)2Cl
CAS号:
分子量:
178.77
Beilstein:
3647960
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
55-56 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2)8(3,4)10(5,6)9/h7H,1-6H3
InChI 密鑰
KIGALSBMRYYLFJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
醇类和其他官能团的保护剂。用于合成硅萘花青和环糊精衍生物,分别用作抗肿瘤染料和手性固定相。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2585-2585 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 347-347 (1994)
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)
N Brasseur et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(3), 415-420 (1994-02-04)
Bis(tert-butyldimethylsiloxy)- (7), bis(dimethylthexylsiloxy)- (8), bis(tri-n-hexylsiloxy)- (9), and bis(dimethyloctadecylsiloxy)silicon 2,3-naphthalocyanines (10) were prepared via substitution of the bis(hydroxy) precursor with the corresponding chlorosilane ligands and characterized by spectroscopic and combustion analyses. They show strong absorption around 780 nm where tissues exhibit