Merck
235067
Sigma-Aldrich
三乙基氯硅烷
99%
别名:
TESCl, Triethylchlorosilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3SiCl
CAS号:
分子量:
150.72
Beilstein:
1732860
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
与格氏试剂共同用于丙二烯的钯催化碳硅烷化反应。格氏试剂进攻丙二烯的中心碳原子,同时末端碳原子被硅烷化。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F
閃點(°C)
30 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)