Merck
281875
Sigma-Aldrich
氯(二甲基)异丙基硅烷
97%
别名:
DMIPSCl, 二甲基异丙基氯硅烷, 二甲基异丙基硅基氯, 异丙基二甲基氯硅烷, 氯异丙基二甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHSi(CH3)2Cl
CAS号:
分子量:
136.70
Beilstein:
1732089
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(2)7(3,4)6/h5H,1-4H3
InChI 密鑰
YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)