Merck
440116
Sigma-Aldrich
二氯甲基苯基硅烷
97%
别名:
甲基苯基二氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5Si(CH3)Cl2
CAS号:
分子量:
191.13
Beilstein:
970975
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
密度
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)