About This Item
线性分子式:
GaBr3
CAS号:
分子量:
309.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.999%
形狀:
chunks
溶解度:
H2O: slightly soluble(lit.)
推荐产品
品質等級
化驗
99.999%
形狀
chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gallium
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
279 °C (lit.)
mp
121.5 °C (lit.)
溶解度
H2O: slightly soluble(lit.)
密度
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Gallium(III) bromide may be used to catalyze the coupling of indoles with phenylacetylene to form 1,1-bis(1H-3-indolyl)-1-phenylethanes.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Gallium(III) halide-catalyzed coupling of indoles with phenylacetylene: synthesis of bis(indolyl)phenylethanes
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7577-7579 (2004)