Merck
399116
Sigma-Aldrich
三碘化镓
99.99% trace metals basis
别名:
Gallium triiodide, Triiodogallane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
GaI3
CAS号:
分子量:
450.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gallium
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
345 °C (subl.) (lit.)
密度
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三碘化镓是固体无机物,高熔点、低挥发性。在各领域应用广泛。用于半导体、氮化镓晶体的生产。用于有机合成。
應用
三碘化镓可用于:
  • 作为比吉内利反应催化剂,合成二氢嘧啶-2(1H)-酮衍生物。
  • 作为(Z)-β-碘Baylis–Hillman加合物立体选择性合成反应和aza-Prins环化反应的试剂。
  • 作为前体合成高结晶度氮化镓晶体用于能量转换装置。
  • 作为起始材料合成高纯度硫系玻璃。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)