Merck
254207
Sigma-Aldrich
硫酸镓
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ga2(SO4)3
CAS号:
分子量:
427.63
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gallium
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
[Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ga.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI 密鑰
UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1