Merck
337498
Sigma-Aldrich
1,5-环辛二烯(吡啶)(三环己基磷化氢)铱六氟磷酸盐
85%
别名:
Crabtree 催化剂, [Ir(cod)(PCy3)(py)]PF6, 六氟磷酸(三环己基膦)(1,5-环辛二烯)(吡啶)合铱, 铱(I)六氟磷酸(1,5-环辛二烯)-(吡啶)-(三环己基膦)复合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H50F6IrNP2
CAS号:
分子量:
804.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
85%
反應適用性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Ir+].c1ccncc1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C2CC=CCCC=C2.C3CCC(CC3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C18H33P.C8H12.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1-2,7-8H,3-6H2;1-5H;;/q;;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;;
InChI 密鑰
UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
均相氢化反应催化剂,硼氢化反应催化剂。
用于烯烃加氢、异构化和硼氢化的催化剂;也用于氢同位素交换反应。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Song, Z.; Hsung, R. P. et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 50, 519-519 (2007)
Journal of the American Chemical Society, 114, 6671-6671 (1992)
Chemical Reviews, 93, 1331-1331 (1993)
Evans, D. A.; Fu, G. C.
Journal of the American Chemical Society, 113, 4042-4042 (1991)
Stereoselective synthesis of Boc-protected cis and trans-4-trifluoromethylprolines by asymmetric hydrogenation reactions.
Juan R Del Valle et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(9), 1600-1602 (2002-05-03)