反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES 字串
[RuH2].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Ru.2H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;;/h3*1-15H;;;;
InChI 密鑰
MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
應用
- 用于将 1,4-烷二醇转化为吡咯的催化剂
- 用于将伯醇氧化成甲酯的催化剂
- 用于将肟重排成酰胺的催化剂
- 通过定向 C-H 活化进行 C-C 偶联的催化剂
- 环戊烷环化的催化剂
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3