Merck
676500
Sigma-Aldrich
氯代(五甲基环戊二烯基)钌(II)四聚体
别名:
四氯四(五甲基环戊二烯基)四钌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H60Ru4Cl4
分子量:
1087.00
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
276-278 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
InChI 密鑰
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)