形狀
powder or chunks
品質等級
成份
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (dried basis)
反應適用性
core: copper
SMILES 字串
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3