化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: copper
mp
198-199 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
InChI 密鑰
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3