Merck
293857
Sigma-Aldrich
苯乙酸-1,2-13C2
99 atom % 13C
别名:
苯乙酸-α,β-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513CH213CO2H
CAS号:
分子量:
138.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O[13C](=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1,8+1
InChI 密鑰
WLJVXDMOQOGPHL-ANVYNZRWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
269.6 °F
閃點(°C)
132.00 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)