Merck
338982
Sigma-Aldrich
苯乙酸-α,α-d2
98 atom % D
别名:
苯乙酸-2,2-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CD2CO2H
CAS号:
分子量:
138.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
76-78 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
InChI 密鑰
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
269.6 °F
閃點(°C)
132.00 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)