Merck
588660
Sigma-Aldrich
苯乙酸-13C6
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H5CH2CO2H
分子量:
142.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI 密鑰
WLJVXDMOQOGPHL-ZXJNGCBISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)