Merck
696323
Sigma-Aldrich
DL-3-羟基丁酸钠-1-13C
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
别名:
DL-3-羟基丁酸-1-13C 钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH213CO2Na
分子量:
127.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
InChI 密鑰
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)