About This Item
线性分子式:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
描述
8 mol% is approximately 9 wt%.
品質等級
成份
PHV content, 8 mol %
SMILES 字串
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯):高级应用的增强策略:综述了增强PHBV用于高级应用的可能性,讨论了改善其性能的各种策略(Rivera-Briso & Serrano-Aroca, 2018)。
- 聚(3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸)(PHBV)纳米颗粒的体外表征和核递送:人骨肉瘤和L929细胞内渗透PHBV纳米胶囊的制备和研究(Şahin, 2015)。
特點和優勢
可生物降解聚合物
準備報告
使用微生物通过可控发酵工艺制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
403105-100G | 4061833597620 |
403105-10G | 4061833431993 |