Merck
492302
Sigma-Aldrich
DL-3-羟基丁酸钠-4-13C
99 atom % 13C
别名:
DL-3-羟基丁酸-4-13C 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CH(OH)CH2CO2Na
分子量:
127.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
161-167 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[13CH3]C(O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI 密鑰
NBPUSGBJDWCHKC-YTBWXGASSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)