Merck
X3004
Sigma-Aldrich
XAV939
≥98% (HPLC), powder, tankyrase inhibitor
别名:
3,5,7,8-四氢-2-[4-(三氟甲基)苯基]-4H-噻喃并[4,3-d]嘧啶-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11F3N2OS
分子量:
312.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
XAV939, ≥98% (HPLC)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NC3=C(CSCC3)C(=O)N2
InChI
1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20)
InChI 密鑰
KLGQSVMIPOVQAX-UHFFFAOYSA-N
應用
XAV939用于抑制
  • 神经母细胞瘤细胞系中的端锚聚合酶
  • 髓母细胞瘤细胞中的白喉毒素样ADP-核糖基转移酶(ARTD)
  • 人诱导多能干细胞(hiPSC)中的wnt信号
生化/生理作用
XAV939是一种端锚聚合酶抑制剂(从而抑制Wnt/β-连环蛋白信号转导)
XAV939是可渗透细胞的二氢硫代吡喃嘧啶酮, 可引发抗肿瘤功能,对结肠癌、肺癌、乳腺癌和肝癌起作用。 它与端锚聚合酶中具有催化作用的多聚ADP-核糖聚合酶(PARP)结构域结合,破坏 β-联蛋白。还抑制神经母细胞瘤中的端锚聚合酶,促进肿瘤细胞凋亡。
特點和優勢
该化合物是基因调控研究的推荐产品。点击这里 发现更多精选基因调控产品。了解更多有关用于其他研究领域的生物活性小分子的信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
其他說明
XAV939已经过Chemical Probes Portal的专业评审和推荐。有关更多信息,请访问Chemical Probes Portal网站上 XAV939探测摘要 页面。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
XAV939-mediated ARTD activity inhibition in human MB cell lines
Renna C, et al.
Testing, 10(4), e0124149-e0124149 (2015)
Up-regulation of FGF1519 signaling promotes hepatocellular carcinoma in the background of fatty liver
Cui G, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 37(1), 136-136 (2018)
Tankyrase inhibitors attenuate WNTbeta-catenin signaling and inhibit growth of hepatocellular carcinoma cells
Ma L, et al.
Testing, 6(28), 25390-25390 (2015)
Jing Sun et al.
Cancer medicine, 6(4), 834-844 (2017-03-24)
Golgi phosphoprotein 3 (GOLPH3), a newly recognized oncogene, is associated with tumor growth, metastasis, and poor prognosis in several types of cancer. However, its biological role and underlying mechanism in epithelial ovarian cancer (EOC) remain poorly understood. Here, we found
XAV939, a tankyrase 1 inhibitor, promotes cell apoptosis in neuroblastoma cell lines by inhibiting Wntbeta-catenin signaling pathway
Tian XH, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 32(1), 100-100 (2013)