218243
别名:
(−)-桃金娘烯醛, (1R)-2-蒎烯-10-al, (1R)-6,6-二甲基二环[3.1.1]hept-2-en-2-吡咯甲醛
1 of 10
Sigma-Aldrich
188417
(1R)-(-)-桃金娘烯醇
340367
(1R)-(-)-诺卜醇
W339504
(1R)-(−)-桃金娘烯醛
218391
(S)-(-)-紫苏醇
218251
马鞭草烯醇
218294
(S)- (−) -紫苏醛
218308
α-环氧蒎烷
W343900
桃金娘烯醇
C69128
3-氯丙酰氯
P51001
炔丙基溴 溶液
100
98%
[α]22/D −15°, neat
n20/D 1.503 (lit.)
220-221 °C (lit.)
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
醛类
10 - Combustible liquids
WGK 3
172.4 °F
78 °C
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
307963
2,6-二甲基-5-庚烯醛