Merck
C69128
Sigma-Aldrich
3-氯丙酰氯
98%
别名:
3-氯丙酰氯, (氯甲基)乙酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2COCl
CAS号:
分子量:
126.97
Beilstein:
635814
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI 密鑰
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 硫代乙内酰脲和硫代四氢嘧啶酮的微波增强液相合成。:该研究探讨了以3-氯丙酰氯为关键试剂,利用微波增强合成方法生产硫代乙内酰脲和硫代四氢嘧啶酮。结果表明微波辐射显著加快了反应时间并提高了产率,从而使其成为有机合成应用的重要技术(Yeh et al., 2003)。
  • 作为潜在抗肿瘤剂的二乙基氨基丙酰胺基-羟基-蒽醌:合成和表征。:该论文讨论了采用3-氯丙酰氯进行新型蒽醌衍生物的合成。这些化合物具有成为抗肿瘤剂的潜力,在初步试验中显示了显著的生物学活性。该研究提供了合成的化合物的详细表征及其潜在治疗应用(Antonello et al., 1989)。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.9 °F - closed cup
閃點(°C)
70.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)