Merck
W343900
Sigma-Aldrich
桃金娘烯醇
≥95%, FG
别名:
(6,6-二甲基-4-双环[3.1.1]庚-3-烯基)甲醇, 2-蒎烯-10-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
FEMA號碼:
3439
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10285
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
2.091
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥95%
光學活性
[α]20/D −51°, neat
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; herbaceous; minty
SMILES 字串
CC1(C)C2CC=C(CO)C1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
應用
  • 链霉素和萜类对鱼类非典型分枝杆菌的联合抗菌作用。:研究表明,桃金娘烯醇与链霉素在对抗非典型分枝杆菌方面具有协同作用,表明可用于加强水产养殖中抗生素的疗效(Guz et al., 2024)。
生化/生理作用
50ppm 时的味道
其他說明
天然存在:越橘、布枯油、啤酒花油、桃金娘油、胡椒、悬钩子、苏格兰薄荷、草莓、弗吉尼亚烟草。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 20, 52-52 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 54-54 (2005)
Global Trade Item Number
货号GTIN
W343900-SAMPLE
W343900-SAMPLE-K4061835567010
W343900-100G
W343900-100G-K4061835566990
W343900-1KG
W343900-1KG-K4061835567003
W343900-5KG
W343900-5KG-K4061836711610