Merck
200565
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯- 嵌段 - 聚乙烯(乙烯- ran - 丁烯)- 嵌段 - 聚苯乙烯
mol wt 65-115 kDa by GPC, powder (Coarse)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CH(C6H5)-]W(-CH2CH2-)x[-CH2CH(C2H5)-]y[-CH2CH(C6H5)-]Z
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder (Coarse)
品質等級
分子量
65-115 kDa by GPC
包含
<1% antioxidant as inhibitor
黏度
550 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚苯乙烯-block-聚(乙烯-ran-丁烯)-block-聚苯乙烯,也称为SEBS聚合物,可用作热塑性弹性体。它具有良好的热稳定性和化学稳定性,以及可调节的力学性能。
應用
SEBS可用于形成能量效率约为86%的阴离子交换膜,用于氧化还原液流电池的制造。它还可用于形成具有高透水性和热机械稳定性的磺化膜,用于HVAC应用。SEBS可用作燃料电池的离子交换膜,其容量约为1.91 mmol g-1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Macromolecular Symposia, 245(1), 450-456 (2006)