Merck
430072
Sigma-Aldrich
聚(苯乙烯-co-丁二烯)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
pellets
熔體指數
6 g/10 min (200°C/5kg)
成份
butadiene, 4 wt. %
硬度
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
轉變溫度
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
密度
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
模制或挤出成玩具、包装、家电、通讯盒、餐具和服务件。
特點和優勢
抗冲击性比聚苯乙烯更好。可用多种方法加工。易受环境(紫外线)影响而降解。
外觀
高冲压无定形的热塑性材料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)