Merck
180912
Sigma-Aldrich
聚(丙烯腈- co - 丁二烯)
acrylonitrile 37-39 wt. %
别名:
1,3-丁二烯-丙烯腈共聚物, 丙烯腈-1,3-丁二烯共聚物, 丙烯腈-丁二烯共聚物, 聚 (丙烯腈-丁二烯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)y
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
slab/chunk
成份
acrylonitrile, 37-39 wt. %
黏度
70-80, Mooney(lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
InChI 密鑰
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 丁腈功能化化学改性聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯的合成、表征及研究:本文探讨了聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)的化学改性,特别是通过腈功能化来开发具有增强性能的新材料(George et al., 2023)。
  • 聚丙烯腈-共丁二烯作为硫网形成的聚合物交联促进剂:本研究调查了在硫网络形成中使用聚(丙烯腈-共丁二烯)作为交联促进剂,并研究了其对弹性体机械性能的影响((Hait et al., 2020)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)